Benzoin methyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
OR11336-100G OR11336-25G
APOSOR11336-100GEA 117 EUR
APOSOR11336-100G APOSOR11336-25G
Benzoin methyl ether 98%
Benzoin methyl ether
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Smeltpunt: 47…50 °C
Dichtheid: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008492
CAS nummer: 3524-62-7
EINECS: 222-538-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III