5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11338-1G OR11338-250MG
APOSOR11338-1GEA 74.6 EUR
APOSOR11338-1G APOSOR11338-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₇BrS
Kookpunt: 153…158 °C/12mmHg
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664866
CAS nummer: 1196-09-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable