4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11344-25G OR11344-5G OR11344-100G
APOSOR11344-25GEA 281 EUR
APOSOR11344-25G APOSOR11344-5G APOSOR11344-100G
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215.25 g/mol
Smeltpunt: 92.2…94.4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663341
CAS nummer: 13066-01-8