4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11346-5G OR11346-1G OR11346-10G
APOSOR11346-5GEA 24.9 EUR
APOSOR11346-5G APOSOR11346-1G APOSOR11346-10G
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215.2478 g/mol
Kookpunt: 245…250 °C/33mmHg
Smeltpunt: 75…79 °C
Dichtheid: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044105
CAS nummer: 31465-36-8
EINECS: 250-644-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable