4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11348-25G OR11348-5G
APOSOR11348-25GEA 301 EUR
APOSOR11348-25G APOSOR11348-5G
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01733272
CAS nummer: 56705-85-2