4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 128 EUR
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Smeltpunt: 89…94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01631899
CAS nummer: 610277-84-4
UN: 3261
ADR: 8,II