4-(2-Methylphenoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11350-25G OR11350-5G
APOSOR11350-25GEA 176 EUR
APOSOR11350-25G APOSOR11350-5G
4-(2-Methylphenoxy)aniline
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
Smeltpunt: 61…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663364
CAS nummer: 56705-83-0
EINECS: 260-349-1