4,4'-Dimethylbenzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11371-100G OR11371-25G
APOSOR11371-100GEA 38 EUR
APOSOR11371-100G APOSOR11371-25G
4,4'-Dimethylbenzophenone
4,4'-Dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₄O
Kookpunt: 200 °C/17mmHg
Smeltpunt: 93…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017214
CAS nummer: 611-97-2
EINECS: 210-287-6