Methyl 4-methoxypicolinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
OR11373-1G OR11373-5G
APOSOR11373-1GEA 22 EUR
APOSOR11373-1G APOSOR11373-5G
Methyl 4-methoxypicolinate 97%
Methyl-4-methoxypicolinate
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 47…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00956223
CAS nummer: 29681-43-4