5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
OR11382-25G
OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA
49.7
EUR
APOSOR11382-25G
APOSOR11382-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule:
C₆H₃BrN₂ Kookpunt: 100…110 °C/3mmHg Smeltpunt: 124…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234144 CAS nummer: 97483-77-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |