Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11401-1G OR11401-5G OR11401-25G
APOSOR11401-1GEA 117 EUR
APOSOR11401-1G APOSOR11401-5G APOSOR11401-25G
Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475852
CAS nummer: 847446-55-3