6-Chloro-3-formylchromone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1141-250MG OR1141-500MG
APOSOR1141-250MGEA 87.9 EUR
APOSOR1141-250MG APOSOR1141-500MG
6-Chloro-3-formylchromone
6-Chloro-3-formylchromone
Formule: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208.597 g/mol
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139138
CAS nummer: 42248-31-7