4-Nitrophenethylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11412-1G OR11412-5G
APOSOR11412-1GEA 76 EUR
APOSOR11412-1G APOSOR11412-5G
4-Nitrophenethylamine hydrochloride 98%
4-Nitrophenethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475842
CAS nummer: 98395-62-1