4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11426-1G OR11426-5G OR11426-10G
APOSOR11426-1GEA 99.3 EUR
APOSOR11426-1G APOSOR11426-5G APOSOR11426-10G
4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine
Formule: C₈H₁₀ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475835
CAS nummer: 939986-64-8