6-Bromo-4-quinazolone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11429-5G OR11429-100G OR11429-25G
APOSOR11429-5GEA 96.4 EUR
APOSOR11429-5G APOSOR11429-100G APOSOR11429-25G
6-Bromo-4-quinazolone 98%
6-Bromo-4-quinazolone
Formule: C₈H₅BrN₂O
Smeltpunt: 272…275 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01219541
CAS nummer: 32084-59-6