3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11430-1G OR11430-5G
APOSOR11430-1GEA 22 EUR
APOSOR11430-1G APOSOR11430-5G
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475832
CAS nummer: 957034-79-6