4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11443-1G OR11443-5G
APOSOR11443-1GEA 163 EUR
APOSOR11443-1G APOSOR11443-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475820
CAS nummer: 849532-31-6