Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-(dihydro-2H-pyran-4(3H)-ylidene)acetate
OR11453-5G OR11453-25G
APOSOR11453-5GEA 144 EUR
APOSOR11453-5G APOSOR11453-25G
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate
Formule: C₉H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475810
CAS nummer: 130312-00-4