4-Hydroxycoumarin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1147-2.5KG OR1147-500G OR1147-100G
APOSOR1147-2.5KGEA 215 EUR
APOSOR1147-2.5KG APOSOR1147-500G APOSOR1147-100G
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Formule: C₉H₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006856
CAS nummer: 1076-38-6