3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11476-5G OR11476-1G OR11476-25G
APOSOR11476-5GEA 80.4 EUR
APOSOR11476-5G APOSOR11476-1G APOSOR11476-25G
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475872
CAS nummer: 957035-15-3