1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Tosylpyrrole, 1-Tosyl-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole
OR11477-100G OR11477-25G
APOSOR11477-100GEA 215 EUR
APOSOR11477-100G APOSOR11477-25G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Formule: C₁₁H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00145014
CAS nummer: 17639-64-4