3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11493-1G OR11493-5G
APOSOR11493-1GEA 117 EUR
APOSOR11493-1G APOSOR11493-5G
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide 97%
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475856
CAS nummer: 941294-17-3