7-Ethoxycoumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1150-100MG OR1150-1G OR1150-250MG
APOSOR1150-100MGEA 22 EUR
APOSOR1150-100MG APOSOR1150-1G APOSOR1150-250MG
7-Ethoxycoumarin
7-Ethoxycoumarin
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Smeltpunt: 88…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006877
CAS nummer: 31005-02-4
EINECS: 250-429-4