3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11503-1G OR11503-25G OR11503-5G
APOSOR11503-1GEA 21.7 EUR
APOSOR11503-1G APOSOR11503-25G APOSOR11503-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
Smeltpunt: 95…99 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09266196
CAS nummer: 443776-76-9