4-Chloro-o-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11504-5G OR11504-1G
APOSOR11504-5GEA 49.7 EUR
APOSOR11504-5G APOSOR11504-1G
4-Chloro-o-anisidine 98%
4-Chloro-o-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 48…53 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06801386
CAS nummer: 93-50-5
EINECS: 202-251-3