Methyl-6-aminopicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 6-aminopicolinate, Methyl 6-Aminopicolinate, Methyl 6-Aminopyridine-2-carboxylate, 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester
OR11517-100G OR11517-25G OR11517-5G
APOSOR11517-100GEA 182 EUR
APOSOR11517-100G APOSOR11517-25G APOSOR11517-5G
Methyl-6-aminopicolinate 98%
Methyl-6-aminopicolinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.1500 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233712
CAS nummer: 36052-26-3