2-Chloro-6-nitroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11522-25G OR11522-100G
APOSOR11522-25GEA 60 EUR
APOSOR11522-25G APOSOR11522-100G
2-Chloro-6-nitroanisole 98%
2-Chloro-6-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
Smeltpunt: 54…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065066
CAS nummer: 80866-77-9
EINECS: 279-580-4