2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11539-1G OR11539-250MG
APOSOR11539-1GEA 287 EUR
APOSOR11539-1G APOSOR11539-250MG
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline 96%
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline
Formule: C₁₂H₁₂Cl₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475905
CAS nummer: 281211-09-4