6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR11551-1G
OR11551-10G
OR11551-5G
APOSOR11551-1GEA
103
EUR
APOSOR11551-1G
APOSOR11551-10G
APOSOR11551-5G
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine
Formule:
C₇H₁₀ClN₃ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD09475893 CAS nummer: 941294-33-3 |