Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 22 EUR
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844848
CAS nummer: 78686-79-0