4-Bromo-N-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11557-1G OR11557-25G OR11557-5G
APOSOR11557-1GEA 22 EUR
APOSOR11557-1G APOSOR11557-25G APOSOR11557-5G
4-Bromo-N-methylbenzamide 98%
4-Bromo-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462943
CAS nummer: 27466-83-7