tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11571-5G OR11571-1G
APOSOR11571-5GEA 398 EUR
APOSOR11571-5G APOSOR11571-1G
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800903
CAS nummer: 503555-23-5