5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11583-1G OR11583-5G
APOSOR11583-1GEA 111 EUR
APOSOR11583-1G APOSOR11583-5G
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Formule: C₁₂H₁₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800941
CAS nummer: 951884-24-5