Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11589-1G OR11589-5G
APOSOR11589-1GEA 64.3 EUR
APOSOR11589-1G APOSOR11589-5G
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607953
CAS nummer: 951884-22-3