5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11592-250MG OR11592-1G OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 43.8 EUR
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-1G APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Formule: C₇H₇BrN₂O
Smeltpunt: 76…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357421
CAS nummer: 845305-87-5