5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR11594-1G OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA 22 EUR
APOSOR11594-1G APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrClN₂
Smeltpunt: 135…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801046
CAS nummer: 405224-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III