2-Bromethylamine hydrobromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1160-1KG OR1160-500G OR1160-100G
APOSOR1160-1KGEA 150 EUR
APOSOR1160-1KG APOSOR1160-500G APOSOR1160-100G
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Formule: BrCH₂CH₂NH₃Br
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012886
CAS nummer: 2576-47-8