2-Bromoisonicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11615-1G OR11615-5G OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA 24.9 EUR
APOSOR11615-1G APOSOR11615-5G APOSOR11615-25G
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
2-Bromoisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367879
CAS nummer: 10386-27-3