4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11619-1G OR11619-5G
APOSOR11619-1GEA 92.1 EUR
APOSOR11619-1G APOSOR11619-5G
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00591594
CAS nummer: 79606-46-5