2-Amino-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
OR1163-25G OR1163-5G
APOSOR1163-25GEA 68.7 EUR
APOSOR1163-25G APOSOR1163-5G
2-Amino-3-nitropyridine 98%
2-Amino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139.11 g/mol
Smeltpunt: 163…167 °C
Vlampunt: 167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006314
CAS nummer: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0