5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11634-250MG OR11634-1G OR11634-5G
APOSOR11634-250MGEA 103 EUR
APOSOR11634-250MG APOSOR11634-1G APOSOR11634-5G
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235.0800 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234599
CAS nummer: 3543-46-2