2-Amino-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
OR1164-100G OR1164-25G OR1164-500G
APOSOR1164-100GEA 29.2 EUR
APOSOR1164-100G APOSOR1164-25G APOSOR1164-500G
2-Amino-5-nitropyridine
2-Amino-5-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
Smeltpunt: 186…190 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006325
CAS nummer: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6