5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 48.3 EUR
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₂BrNO₂S
Smeltpunt: 182…187 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08275714
CAS nummer: 103878-58-6