Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11647-1G OR11647-5G
APOSOR11647-1GEA 0 EUR
APOSOR11647-1G APOSOR11647-5G
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09800897
CAS nummer: 178876-83-0