Chlorogenic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1166-25G OR1166-1G OR1166-5G
APOSOR1166-25GEA 156 EUR
APOSOR1166-25G APOSOR1166-1G APOSOR1166-5G
Chlorogenic acid 98+%
Chlorogenic acid
Formule: C₁₆H₁₈O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003862
CAS nummer: 327-97-9