Ethyl 2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-bromooxazole-4-carboxylate
OR11662-5G OR11662-1G OR11662-10G
APOSOR11662-5GEA 155 EUR
APOSOR11662-5G APOSOR11662-1G APOSOR11662-10G
Ethyl 2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₃
MW: 220.0207 g/mol
Smeltpunt: 49…51 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09801023
CAS nummer: 460081-20-3