1-Methylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11669-100G OR11669-25G
APOSOR11669-100GEA 0 EUR
APOSOR11669-100G APOSOR11669-25G
1-Methylindole
1-Methylindole
Formule: C₉H₉N
Kookpunt: 237…239 °C
Dichtheid: 1,051 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005800
CAS nummer: 603-76-9
EINECS: 210-052-5