5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11671-100MG OR11671-500MG
APOSOR11671-100MGEA 65.8 EUR
APOSOR11671-100MG APOSOR11671-500MG
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07376179
CAS nummer: 951885-34-0