5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11672-1G OR11672-5G OR11672-10G
APOSOR11672-1GEA 135 EUR
APOSOR11672-1G APOSOR11672-5G APOSOR11672-10G
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934490
CAS nummer: 255876-52-9