1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR11675-1G
OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA
43.8
EUR
APOSOR11675-1G
APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Formule:
C₉H₁₇NO Kookpunt: 93…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03411608 CAS nummer: 1465-76-5 |